Tisk…
Isopropyl 2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4343-100MG BICL4343-250MG BICL4343-50MG
APOSBICL4343-100MGEA 10750 CZK
APOSBICL4343-100MG APOSBICL4343-250MG APOSBICL4343-50MG
Isopropyl 2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranoside ≥98%
Isopropyl 2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₇H₂₇NO₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28053519
CAS číslo: 40592-88-9