Tisk…
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-Dihydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzoic acid
BICL4338-10MG BICL4338-25MG BICL4338-50MG
APOSBICL4338-10MGEA 9560 CZK
APOSBICL4338-10MG APOSBICL4338-25MG APOSBICL4338-50MG
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₆O₁₀
MW: 332,26 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD28397799
CAS číslo: 84274-52-2