Tisk…
6-O-Feruloyl-D-glucose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4335-10MG BICL4335-25MG BICL4335-50MG
APOSBICL4335-10MGEA 9560 CZK
APOSBICL4335-10MG APOSBICL4335-25MG APOSBICL4335-50MG
6-O-Feruloyl-D-glucose ≥98%
6-O-Feruloyl-D-glucose
Vzorec: C₁₆H₂₀O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18643048
CAS číslo: 252207-50-4