Tisk…
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4331-1G BICL4331-500MG BICL4331-2G
APOSBICL4331-1GEA 28630 CZK
APOSBICL4331-1G APOSBICL4331-500MG APOSBICL4331-2G
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose
Vzorec: C₆H₁₁IO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397796
CAS číslo: 6304-86-5