Tisk…
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4329-2MG BICL4329-5MG BICL4329-1MG
APOSBICL4329-2MGEA 19110 CZK
APOSBICL4329-2MG APOSBICL4329-5MG APOSBICL4329-1MG
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide
Vzorec: C₂₂H₂₀O₁₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00934605
CAS číslo: 152503-50-9