Tisk…
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Altro-erny epoxide 2-O-benzyl-
BICL4327-500MG BICL4327-100MG BICL4327-250MG
APOSBICL4327-500MGEA 38350 CZK
APOSBICL4327-500MG APOSBICL4327-100MG APOSBICL4327-250MG
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose
Vzorec: C₁₃H₁₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144986
CAS číslo: 213594-43-5