Tisk…
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-Arabinose diacetonide
BICL4326-1G BICL4326-500MG BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA 21890 CZK
APOSBICL4326-1G APOSBICL4326-500MG APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Vzorec: C₁₁H₁₈O₅
MW: 230,258 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144988
CAS číslo: 13039-93-5