Tisk…
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4321-10MG BICL4321-25MG BICL4321-5MG
APOSBICL4321-10MGEA 16530 CZK
APOSBICL4321-10MG APOSBICL4321-25MG APOSBICL4321-5MG
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
2,5-Anhydro-L-iditol
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702436
CAS číslo: 28218-55-5