Tisk…
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4319-10G BICL4319-25G BICL4319-50G
APOSBICL4319-10GEA 12010 CZK
APOSBICL4319-10G APOSBICL4319-25G APOSBICL4319-50G
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
Vzorec: C₁₅H₂₄O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01725444
CAS číslo: 20316-77-2