3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-O-2-Propen-1-yl-β-D-glucopyranose
BICL4318-10G
BICL4318-25G
BICL4318-5G
APOSBICL4318-10GEA
25630
CZK
APOSBICL4318-10G
APOSBICL4318-25G
APOSBICL4318-5G
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose
Vzorec:
C₉H₁₆O₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28397791 CAS číslo: 77388-91-1 |