Tisk…
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Azido-6-deoxy-L-fucose
BICL4316-10MG BICL4316-25MG BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA 17160 CZK
APOSBICL4316-10MG APOSBICL4316-25MG APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Vzorec: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205.169 g/mol
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27927712
CAS číslo: 70932-63-7