Tisk…
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4305-2MG BICL4305-1MG
APOSBICL4305-2MGEA 31020 CZK
APOSBICL4305-2MG APOSBICL4305-1MG
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 95350-37-1