Tisk…
6-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranose ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4303-10MG BICL4303-25MG BICL4303-50MG
APOSBICL4303-10MGEA 12370 CZK
APOSBICL4303-10MG APOSBICL4303-25MG APOSBICL4303-50MG
6-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranose ≥95%
6-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 902-54-5