Tisk…
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 29860 CZK
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Vzorec: C₁₅H₁₄ClNO₇
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD29924274
CAS číslo: 65851-39-0