Tisk…
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,7-Dichloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol sodium salt
BICL4299-10MG BICL4299-5MG
APOSBICL4299-10MGEA 27870 CZK
APOSBICL4299-10MG APOSBICL4299-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt
Bod tání: 240…245 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 58698-96-7