Tisk…
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,7-Dichloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4298-10MG BICL4298-2MG BICL4298-5MG
APOSBICL4298-10MGEA 43970 CZK
APOSBICL4298-10MG APOSBICL4298-2MG APOSBICL4298-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Vzorec: C₁₅H₁₃Cl₂NO₇
Bod tání: 175…178 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD29924273
CAS číslo: 40951-47-1