Tisk…
Epimaltose ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-mannopyranose
BICL4296-1MG BICL4296-2MG
APOSBICL4296-1MGEA 20670 CZK
APOSBICL4296-1MG APOSBICL4296-2MG
Epimaltose ≥95%
Epimaltose
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,296 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 70832-27-8