Tisk…
Hesperetin 7-O-β-D-glucuronide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4293-10MG BICL4293-5MG BICL4293-1MG
APOSBICL4293-10MGEA 13960 CZK
APOSBICL4293-10MG APOSBICL4293-5MG APOSBICL4293-1MG
Hesperetin 7-O-β-D-glucuronide ≥95%
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1237479-09-2