Tisk…
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4291-1MG BICL4291-2MG
APOSBICL4291-1MGEA 21890 CZK
APOSBICL4291-1MG APOSBICL4291-2MG
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 108844-55-9