Tisk…
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4290-5MG BICL4290-1MG BICL4290-2MG
APOSBICL4290-5MGEA 21890 CZK
APOSBICL4290-5MG APOSBICL4290-1MG APOSBICL4290-2MG
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Vzorec: C₈H₁₄O₈
MW: 238.192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28967907
CAS číslo: 95350-39-3