Tisk…
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4289-2MG BICL4289-5MG BICL4289-1MG
APOSBICL4289-2MGEA 10750 CZK
APOSBICL4289-2MG APOSBICL4289-5MG APOSBICL4289-1MG
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Vzorec: C₈H₁₄O₈
MW: 238.192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122842
CAS číslo: 95350-38-2