Tisk…
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Anhydro-α-D-xylopyranose, Xylosan
BICL4285-10MG BICL4285-25MG
APOSBICL4285-10MGEA 13960 CZK
APOSBICL4285-10MG APOSBICL4285-25MG
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose
Vzorec: C₅H₈O₄
MW: 132,115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122838
CAS číslo: 51246-91-4