Tisk…
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4282-100MG BICL4282-250MG BICL4282-50MG
APOSBICL4282-100MGEA 15150 CZK
APOSBICL4282-100MG APOSBICL4282-250MG APOSBICL4282-50MG
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside
Vzorec: C₆H₁₁FO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09833554
CAS číslo: 442514-57-0