Tisk…
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4281-2MG BICL4281-5MG BICL4281-1MG
APOSBICL4281-2MGEA 12730 CZK
APOSBICL4281-2MG APOSBICL4281-5MG APOSBICL4281-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₅H₁₈O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122836
CAS číslo: 24959-81-7