Tisk…
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Azido-6-deoxy-D-glucose
BICL4280-100MG BICL4280-250MG BICL4280-50MG
APOSBICL4280-100MGEA 13660 CZK
APOSBICL4280-100MG APOSBICL4280-250MG APOSBICL4280-50MG
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose
Vzorec: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,169 g/mol
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265537
CAS číslo: 20847-05-6