Tisk…
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,4-Tri-O-acetyl-2,6-dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose
BICL4279-10MG BICL4279-25MG BICL4279-50MG
APOSBICL4279-10MGEA 8010 CZK
APOSBICL4279-10MG APOSBICL4279-25MG APOSBICL4279-50MG
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose
Vzorec: C₁₂H₁₇FO₇
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22124251
CAS číslo: 188783-78-0