Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4274-10MG
BICL4274-5MG
BICL4274-1MG
APOSBICL4274-10MGEA
13960
CZK
APOSBICL4274-10MG
APOSBICL4274-5MG
APOSBICL4274-1MG
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide
Vzorec:
C₂₂H₂₂O₁₂ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD28122831 CAS číslo: 1237479-05-8 |