Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BICL4272-2MG
BICL4272-5MG
BICL4272-1MG
APOSBICL4272-2MGEA
12730
CZK
APOSBICL4272-2MG
APOSBICL4272-5MG
APOSBICL4272-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide
Vzorec:
C₁₅H₁₆O₁₀ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD28122829 CAS číslo: 1093679-73-2 |