4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4263-5MG
BICL4263-1MG
BICL4263-2MG
APOSBICL4263-5MGEA
24270
CZK
APOSBICL4263-5MG
APOSBICL4263-1MG
APOSBICL4263-2MG
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥97%
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose
Vzorec:
C₁₈H₃₂O₁₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272612 CAS číslo: 87419-56-5 |