Tisk…
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Azido-2-deoxy-D-galactose peracetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose, 2-Azido-2-deoxy-D-galactopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
BICL4261-1G BICL4261-250MG BICL4261-500MG
APOSBICL4261-1GEA 29860 CZK
APOSBICL4261-1G APOSBICL4261-250MG APOSBICL4261-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683262
CAS číslo: 84278-00-2