Tisk…
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4260-100MG BICL4260-250MG
APOSBICL4260-100MGEA 12730 CZK
APOSBICL4260-100MG APOSBICL4260-250MG
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,4-Anhydro-D-mannitol
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702340
CAS číslo: 7726-97-8