Tisk…
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4259-1G BICL4259-2G BICL4259-5G
APOSBICL4259-1GEA 11180 CZK
APOSBICL4259-1G APOSBICL4259-2G APOSBICL4259-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide
Vzorec: C₁₁H₁₅BrO₇
MW: 339,137 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00057497
CAS číslo: 75247-31-3