Tisk…
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactose, (2S,3R,4R,5S)-2-Fluoro-3,4,5-trihydroxyhexanal
BICL4256-10MG BICL4256-25MG BICL4256-5MG
APOSBICL4256-10MGEA 14350 CZK
APOSBICL4256-10MG APOSBICL4256-25MG APOSBICL4256-5MG
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose
Vzorec: C₆H₁₁FO₄
MW: 166,148 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457748
CAS číslo: 70763-62-1