Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4255-10MG
BICL4255-5MG
APOSBICL4255-10MGEA
21490
CZK
APOSBICL4255-10MG
APOSBICL4255-5MG
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Vzorec:
C₁₃H₂₄O₁₁ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15145343 CAS číslo: 67145-39-5 |