Tisk…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4249-1G BICL4249-2G BICL4249-500MG
APOSBICL4249-1GEA 15940 CZK
APOSBICL4249-1G APOSBICL4249-2G APOSBICL4249-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃O₉
MW: 373,315 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664724
CAS číslo: 53784-29-5