Tisk…
α-D-Mannopyranosyl azide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4246-100MG BICL4246-250MG BICL4246-50MG
APOSBICL4246-100MGEA 9560 CZK
APOSBICL4246-100MG APOSBICL4246-250MG APOSBICL4246-50MG
α-D-Mannopyranosyl azide ≥95%
α-D-Mannopyranosyl azide
Vzorec: C₆H₁₁N₃O₅
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD05865236
CAS číslo: 51970-29-7