Tisk…
1,5-Anhydro-D-mannitol 98
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4244-100MG BICL4244-250MG BICL4244-500MG
APOSBICL4244-100MGEA 10350 CZK
APOSBICL4244-100MG APOSBICL4244-250MG APOSBICL4244-500MG
1,5-Anhydro-D-mannitol 98
1,5-Anhydro-D-mannitol
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164.156 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00067387
CAS číslo: 492-93-3