Tisk…
2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: NSC 129241
BICL4243-100MG
APOSBICL4243-100MGEA 6220 CZK
APOSBICL4243-100MG
2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
2,5-Anhydro-D-mannitol
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,156 g/mol
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012443
CAS číslo: 41107-82-8