6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
NSC 185323, 6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-galactopyranose
BICL4242-1G
BICL4242-5G
BICL4242-2G
APOSBICL4242-1GEA
12730
CZK
APOSBICL4242-1G
APOSBICL4242-5G
APOSBICL4242-2G
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
Vzorec:
C₁₂H₁₉IO₅ MW: 370,181 g/mol Bod tání: 56…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038408 CAS číslo: 4026-28-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)