3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(3aR,5R,6R,6aR)-6-(Benzyloxy)-5-((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
BICL4234-25G
APOSBICL4234-25GEA
0
CZK
APOSBICL4234-25G
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98%
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose
Vzorec:
C₁₉H₂₆O₆ MW: 350,406 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08704028 CAS číslo: 22331-21-1 |