Tisk…
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4230-1MG BICL4230-2MG BICL4230-5MG
APOSBICL4230-1MGEA 10750 CZK
APOSBICL4230-1MG APOSBICL4230-2MG APOSBICL4230-5MG
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₁₁
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09952292
CAS číslo: 204853-33-8