Tisk…
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4229-100MG BICL4229-250MG BICL4229-500MG
APOSBICL4229-100MGEA 10350 CZK
APOSBICL4229-100MG APOSBICL4229-250MG APOSBICL4229-500MG
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Bod tání: 150…151 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00069785
CAS číslo: 19887-85-5