Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BICL4227-10MG
BICL4227-25MG
BICL4227-50MG
APOSBICL4227-10MGEA
7910
CZK
APOSBICL4227-10MG
APOSBICL4227-25MG
APOSBICL4227-50MG
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Acetaminophen β-D-glucuronide
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO₈ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094680 CAS číslo: 16110-10-4 |