Tisk…
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4225-1G BICL4225-2G BICL4225-500MG
APOSBICL4225-1GEA 19910 CZK
APOSBICL4225-1G APOSBICL4225-2G APOSBICL4225-500MG
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
Vzorec: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981031
CAS číslo: 140428-83-7