Tisk…
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-Fucitol, NSC 1957, 6-Deoxy-L-galactitol
BICL4223-1G BICL4223-250MG BICL4223-500MG
APOSBICL4223-1GEA 24670 CZK
APOSBICL4223-1G APOSBICL4223-250MG APOSBICL4223-500MG
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
1-Deoxy-D-galactitol
Vzorec: C₆H₁₄O₅
MW: 166,172 g/mol
Bod tání: 154…155 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083329
CAS číslo: 13074-06-1