Tisk…
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4220-5G BICL4220-1G BICL4220-2G
APOSBICL4220-5GEA 21890 CZK
APOSBICL4220-5G APOSBICL4220-1G APOSBICL4220-2G
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Vzorec: C₂₆H₂₈O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425640
CAS číslo: 16838-89-4