Tisk…
6-O-Trityl-D-mannopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-O-Triphenylmethyl-D-mannopyranose
BICL4219-1G BICL4219-500MG BICL4219-2G
APOSBICL4219-1GEA 16700 CZK
APOSBICL4219-1G APOSBICL4219-500MG APOSBICL4219-2G
6-O-Trityl-D-mannopyranose ≥99%
6-O-Trityl-D-mannopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 160712-27-6