Tisk…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4217-1G BICL4217-5G
APOSBICL4217-1GEA 1780 CZK
APOSBICL4217-1G APOSBICL4217-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369652
CAS číslo: 353264-42-3