Tisk…
6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4206-1G BICL4206-250MG
APOSBICL4206-1GEA 10650 CZK
APOSBICL4206-1G APOSBICL4206-250MG
6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
6-O-Trityl-D-glucopyranose
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 67919-34-0