1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4205-2G
BICL4205-5G
BICL4205-1G
APOSBICL4205-2GEA
12730
CZK
APOSBICL4205-2G
APOSBICL4205-5G
APOSBICL4205-1G
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose ≥99%
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranose
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
39686-94-7 |